Tisk…
Tangential flow systems, Ultralab™
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
FS016X75 FS017X70
PALLFS016X75EA 348840 CZK
PALLFS016X75 PALLFS017X70
Tangential flow systems, Ultralab™
Filtry Tangenciální systém
Tyto systémy jsou navrženy pro použití v diafiltracích, které jsou rychlejší a efektivnější než dialýza pro výměnu pufrů a odsolení, a dále na koncentraci zředěných objemů vzorků až na 5 litrů.
  • tlakoměr na vstupu monitoruje zpracování vzorků
  • třícestný vzorkovací ventil umožňuje maximální znovuzískání vzorku bez dekantace
  • peristaltická pumpa minimalizuje vychýlení citlivých molekul, eliminuje vzduch v systému a minimalizuje pěnění
  • regulátor s proměnnými otáčkami umožňuje přesné nastavení příčného toku při zpracování vzorků
Informace pro objednávání: More Product Information