Tisk…

Anti-RIPK1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: OTI2A8]

Dodavatel: OriGene
TA800357
ORIGTA800357EA 17690 CZK
ORIGTA800357
Anti-RIPK1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: OTI2A8]
Protilátky
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:2000

Type: Primary
Antigen: RIPK1 (receptor (TNFRSF)-interacting serine-threonine kinase 1)
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Objednat

Produktová specifikace

Symbol antigenu RIPK1
Environmentally Preferable
Název antigenu Receptor (TNFRSF)-interacting serine-threonine kinase 1
Druh protilátky Primární
Klonovalita Monoclonal
Spojení Unconjugated
Klon OTI2A8
Reaktivita
Hostitel Mouse
Izotyp IgG1
Imunogen Protein
Počet aminokyselin 133 to 422
Formulář Liquid
Molekulární hmotnost 75.8 kDa
Čištění purified by affinity chromatography
Křížová adsorbce none
Skladovací pufr PBS (PH 7.3) containing 1% BSA, 50% glycerol and 0,02% sodium azide.
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR