Tisk…
Anti-NEUROG1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: OTI5H10]
Dodavatel: OriGene
TA600004
ORIGTA600004EA 18110 CZK
ORIGTA600004
Anti-NEUROG1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: OTI5H10]
Protilátky
Recommended Dilutions: 1:100-1:1000
Type: Primary
Antigen: NEUROG1 (neurogenin 1)
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Objednat
Produktová specifikace
Symbol antigenu NEUROG1
Název antigenu Neurogenin 1
Environmentally Preferable
Druh protilátky Primární
Klonovalita Monoclonal
Spojení Unconjugated
Klon OTI5H10
Reaktivita Human
Hostitel Mouse
Izotyp IgG1
Epitop Full length
Formulář Liquid
Křížová adsorbce none
Skladovací pufr Stored in PBS (pH 7,4) containing 0,05% sodium azide and up to 5% trehalose
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice