Tisk…
Hydroxid vápenatý
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Slaked lime, Calcium dihydroxide
N883-500GEA 2750 CZK
N883-500G
Hydroxid vápenatý
Hydroxid vápenatý
Vzorec: Ca(OH)₂
MW: 74.09
Bod tání: 550
Hustota: 2.24 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010901
CAS číslo: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
UN: 3262
Merck Index: 13,01675
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Calcium Carbonate {CaCO3} 15%
Calcium Hydroxide {Ca(OH)2} 83 %