Tisk…
Kyselý mycí a neutralizační prostředek, ProCare Lab 30 P
Dodavatel: MIELE
10266680
MIEL10266680EA 0 CZK
MIEL10266680
Kyselý mycí a neutralizační prostředek, ProCare Lab 30 P
Prostředky čistící Detergenty a povrchové čističe
Kapalný, kyselý čistící koncentrát na bázi kyseliny citrónové pro automatické mytí laboratorního skla a opakovaně použitelného laboratorního materiálu.
  • dobré oplachovací vlastnosti
  • bez obsahu tenzidů a fosfátů
  • odstraňuje rezidua rozpustná v kyselinách
ProCare Lab 30 P je určen pro použití v medicínských, mikrobiologických a chemických laboratořích, ve zpracování potravin, kosmetice a farmaceutických průmyslech.
Poznámka: Vhodný pro nerezovou ocel, laboratorní sklo, keramiku, plasty, jako je PE, PP, PVDF, PTFE a také pro neutralizaci nelegovanéhoMore Product Information