Tisk…

Chlorid draselný 3 mol/l (3 N) aqueous solution

Dodavatel: METROHM

Synonyms: Potassiumchloride

6.2308.020
METR6.2308.020EA 3040 CZK
METR6.2308.020
Chlorid draselný 3 mol/l (3 N) aqueous solution
Chlorid draselný
Vzorec: KCl
MW: 74.55
Bod varu: 1420
Bod tání: 773
Hustota: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011360
CAS číslo: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR