Tisk…
Heating and drying ovens, Universal UN/UNplus (natural convection)
Dodavatel: MEMMERT
UN75 UN750 UN750PLUS UN75PLUS UN110 UN110PLUS UN160 UN160PLUS UN30 UN260 UN260PLUS UN30PLUS UN450 UN450PLUS UN55 UN55PLUS UN260M UN260MPLUS UN30M UN30MPLUS UN450M UN450MPLUS UN750M UN110M UN750MPLUS UN110MPLUS UN160M UN55M UN160MPLUS UN55MPLUS UN75M UN75MPLUS
466-0373EA 51020 CZK
466-0373 466-0374 466-0375 466-0376 466-0361 466-0362 466-0363 466-0364 466-0705 466-0365 466-0366 466-0368 466-0369 466-0370 466-0371 466-0372 MEMMUN260M MEMMUN260MPLUS MEMMUN30M MEMMUN30MPLUS MEMMUN450M MEMMUN450MPLUS MEMMUN750M MEMMUN110M MEMMUN750MPLUS MEMMUN110MPLUS MEMMUN160M MEMMUN55M MEMMUN160MPLUS MEMMUN55MPLUS MEMMUN75M MEMMUN75MPLUS
Heating and drying ovens, Universal UN/UNplus (natural convection)
Sušárny Sušárny s přirozenou a nucenou cirkulací
řady nabízí modely s nucenou nebo přirozenou cirkulací s teplotním rozsahem do +300 °C. Uživatel může zvolit jednotky s jedním - SngleDISPLAY nebo dvěma - TwinDISPLAY displeji dle zamýšleného používání.
  • Jednotky SingleDISPLAY, vhodné pro standardní aplikace
  • Parametry ovládacího panelu ControlCOCKPIT: teplota (°C nebo °F), rychlost ventilátoru, poloha ventilační klapky, doba trvání programu, časové zóny a nastavení letního času
  • jedno teplotní čidlo PT100 se čtyřvodičovým zapojením a ethernetové rozhraní pro prohlížení protokolu
  • dvojitá ochrana proti př
More Product Information
Objednat
Produktová specifikace
Model UN75 UN750 UN750plus UN75plus UN110 UN110plus UN160 UN160plus UN30 UN260 UN260plus UN30plus UN450 UN450plus UN55 UN55plus UN260 UN30 UN450 UN750 UN110 UN160 UN55 UN75
Environmentally Preferable
Temperature fluctuation (time) @ 150 °C: ≤ ±0,8 °C @ 150 °C: ≤ ±0,8 °C @ 150 °C: ≤ ±0,8 °C @ 150 °C: ≤ ±0,8 °C @ 150 °C: ≤ ±0,8 °C @ 150 °C: ≤ ±0,8 °C @ 150 °C: ≤ ±0,8 °C @ 150 °C: ≤ ±0,8 °C @ 150 °C: ≤ ±0,8 °C @ 150 °C: ≤ ±0,8 °C @ 150 °C: ≤ ±0,8 °C @ 150 °C: ≤ ±0,8 °C @ 150 °C: ≤ ±0,8 °C @ 150 °C: ≤ ±0,8 °C @ 150 °C: ≤ ±0,8 °C @ 150 °C: ≤ ±0,8 °C @ 150 °C: ≤ ±0,8 °C @ 150 °C: ≤ ±0,8 °C @ 150 °C: ≤ ±0,8 °C @ 150 °C: ≤ ±0,8 °C @ 150 °C: ≤ ±0,8 °C @ 150 °C: ≤ ±0,8 °C @ 150 °C: ≤ ±0,8 °C @ 150 °C: ≤ ±0,8 °C
Rozsah teplot Okolní teplota +5…300 °C Okolní teplota +5…300 °C Okolní teplota +5…300 °C Okolní teplota +5…300 °C Okolní teplota +5…300 °C Okolní teplota +5…300 °C Okolní teplota +5…300 °C Okolní teplota +5…300 °C Okolní teplota +5…300 °C Okolní teplota +5…300 °C Okolní teplota +5…300 °C Okolní teplota +5…300 °C Okolní teplota +5…300 °C Okolní teplota +5…300 °C Okolní teplota +5…300 °C Okolní teplota +5…300 °C okolní teplota +5…300 °C okolní teplota +5…300 °C okolní teplota +5…300 °C okolní teplota +5…300 °C okolní teplota +5…300 °C okolní teplota +5…300 °C okolní teplota +5…300 °C okolní teplota +5…300 °C
Temperature variation (spatial) ≤ ±3 °C @ 150 °C ≤ ±3 °C @ 150 °C ≤ ±3 °C @ 150 °C ≤ ±3 °C @ 150 °C ≤ ±3 °C @ 150 °C ≤ ±3 °C @ 150 °C ≤ ±3 °C @ 150 °C ≤ ±3 °C @ 150 °C ≤ ±3 °C @ 150 °C ≤ ±3 °C @ 150 °C ≤ ±3 °C @ 150 °C ≤ ±3 °C @ 150 °C ≤ ±3 °C @ 150 °C ≤ ±3 °C @ 150 °C ≤ ±3 °C @ 150 °C ≤ ±3 °C @ 150 °C ≤ ±3 °C @ 150 °C ≤ ±3 °C @ 150 °C ≤ ±3 °C @ 150 °C ≤ ±3 °C @ 150 °C ≤ ±3 °C @ 150 °C ≤ ±3 °C @ 150 °C ≤ ±3 °C @ 150 °C ≤ ±3 °C @ 150 °C
Kapacita 74 L 749 L 749 L 74 L 108 L 108 L 161 L 161 L 32 L 256 L 256 L 32 L 449 L 449 L 53 L 53 L 256 L 32 L 449 L 749 L 108 L 161 L 53 L 74 L
Typ proudění Přirozená cirkulace vzduchu Přirozená cirkulace vzduchu Přirozená cirkulace vzduchu Přirozená cirkulace vzduchu Přirozená cirkulace vzduchu Přirozená cirkulace vzduchu Přirozená cirkulace vzduchu Přirozená cirkulace vzduchu Přirozená cirkulace vzduchu Přirozená cirkulace vzduchu Přirozená cirkulace vzduchu Přirozená cirkulace vzduchu Přirozená cirkulace vzduchu Přirozená cirkulace vzduchu Přirozená cirkulace vzduchu Přirozená cirkulace vzduchu Přirozená cirkulace vzduchu Přirozená cirkulace vzduchu Přirozená cirkulace vzduchu Přirozená cirkulace vzduchu Přirozená cirkulace vzduchu Přirozená cirkulace vzduchu Přirozená cirkulace vzduchu Přirozená cirkulace vzduchu
Spotřeba 2500 W 7000 W 7000 W 2500 W 2800 W 2800 W 3200 W 3200 W 1600 W 3400 W 3400 W 1600 W 5800 W 5800 W 2000 W 2000 W 3400 W 1600 W 5800 W 7000 W 2800 W 3200 W 2000 W 2500 W