Tisk…
Výkonné profesionální mrazničky se statickým chlazením a plastovou vnitřní vložkou, FFFsg
Dodavatel: Liebherr
FFFSG4001 FFFSG5501 FFFSG6501
LIEBFFFSG4001EA 41490 CZK
LIEBFFFSG4001 LIEBFFFSG5501 LIEBFFFSG6501
Výkonné profesionální mrazničky se statickým chlazením a plastovou vnitřní vložkou, FFFsg
Mrazáky Mrazáky laboratorní/pro běžné použití
Mrazničky určené pro profesionální použití. Spolehlivě skladujte předměty, které nejsou citlivé na teplotu, i při okolní teplotě do +40 °C s konstantním chladicím výkonem. Jsou enormně robustní, mají dlouhou životnost, snadno se čistí a jsou obzvláště udržitelné, a to nejen díky přírodnímu chladivu. Zároveň splňují všechny platné směrnice, normy a normy, a to i z hlediska hygieny a koncepce HACCP. Účinný chladicí systém zajišťuje nejen nízkou spotřebu energie a celkové provozní náklady, ale také bezpečné skladování položek nevyžadujících ověření teplotní stability a homogenity.