Tisk…

Oxid hořečnatý

Dodavatel: LECO INSTRUMENTS

Synonyms: Magnesia usta

502-359
LECO502-359EA 0 CZK
LECO502-359
Oxid hořečnatý
Oxid hořečnatý
Vzorec: MgO
MW: 40.3
Bod varu: 3600
Bod tání: 2800
Hustota: 3.58 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00011109
CAS číslo: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR