Tisk…
Svislé mrazáky, Versafreeze
Dodavatel: LAUDA
L003446
LAUDL003446EA 330890 CZK
LAUDL003446
Svislé mrazáky, Versafreeze
Mrazáky Mrazáky laboratorní/pro běžné použití
Laboratorní stojaté mrazničky se spolehlivým monitorováním a vysoce účinnou izolací pro dlouhodobé skladování a zajištění kvality organických látek a dalších materiálů.
  • Pohodlná dotyková ovládací jednotka s digitálním displejem pro zadávání a vyvolávání všech hodnot relevantních z hlediska bezpečnosti
  • Mezní hodnoty pro alarm vysoké a nízké teploty jsou nastavitelné
  • Ochrana proti neoprávněnému přístupu k nastaveným hodnotám prostřednictvím správy uživatelů chráněných heslem
  • Elektronický poplašný systém a bezpotenciálový kontakt pro připojení k domácímu
More Product Information
Objednat
Produktová specifikace
Model VF 15085
Environmentally Preferable
Kat. č. LAUDL003446
Elektrické napětí 230 V; 50 Hz
Weight 150 kg