Tisk…
Garbage Bins
Dodavatel: LAMAPLAST
1285V 1285GL 1285BL 1285R
LAMA1285VEA 2260 CZK
LAMA1285V LAMA1285GL LAMA1285BL LAMA1285R
Garbage Bins
Koše odpadkové a zásobní Koše odpadní
Bins are made of HDPE.
  • They use standard sacs 700×1000 mm
Different lid colours to separate different kind of waste.