Tisk…

Kyselina sírová 0.5 mol/l (1 N) aqueous solution

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.

61020002P0000
LACH61020002P0000EA 242 CZK
LACH61020002P0000
Kyselina sírová 0.5 mol/l (1 N) aqueous solution
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
MW: 98.08
Bod varu: 330
Bod tání: 10.38
Hustota: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064589
CAS číslo: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR