Tisk…

Acetaldehyd

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

Synonyms: Ethanal

40001AT0M0250
LACH40001AT0M0250EA 2240 CZK
LACH40001AT0M0250
Acetaldehyd
Acetaldehyd
Vzorec: CH₃CHO
Bod varu: 20,1 °C (1013 hPa)
Bod tání: –123 °C
Hustota: 0,78 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –27 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006991
CAS číslo: 75-07-0
EINECS: 200-836-8
UN: 1089
ADR: 3,I
Merck Index: 12,00037
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de03379d171eda3c733a039cd16293e8ee4a02e2&vid=573943501bd6753f30bb12e41521b99361988998&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR