Tisk…

chroman sodný tetrahydrát

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

30462
LACH30462EA 0 CZK
LACH30462
chroman sodný tetrahydrát
chroman sodný tetrahydrát
Vzorec: CrNa₂O₄·4H₂O
Hustota: 2,73 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149167
CAS číslo: 10034-82-9
EINECS: 231-889-5
UN: 3288
ADR: 6.1,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR