Tisk…

Hydrogenfosforečnan vápenatý dihydrát

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.

Synonyms: Calcium phosphate dibasic dihydrate, Calcium hydrogen phosphate dihydrate, Calcium hydrogenphosphate dihydrate, Dibasic Calcium Phosphate Dihydrate

30310
LACH30310EA 0 CZK
LACH30310
Hydrogenfosforečnan vápenatý dihydrát
Hydrogenfosforečnan vápenatý dihydrát
Vzorec: HCaO₄P·2H₂O
Bod tání: 36 °C
Hustota: 2,44 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149621
CAS číslo: 7789-77-7
EINECS: 231-826-1
Merck Index: 13,01699

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR