Tisk…

Peroxodisíran sodný

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

30156AP0G0500 30156AP0G1000
LACH30156AP0G0500EA 555 CZK
LACH30156AP0G0500 LACH30156AP0G1000
Peroxodisíran sodný
Peroxodisíran sodný
Vzorec: Na₂S₂O₈
Bod tání: 100 °C
Hustota: 2,4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003501
CAS číslo: 7775-27-1
EINECS: 231-892-1
UN: 1505
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,08729

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR