Tisk…

Jodistan draselný

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

Synonyms: Potassium tetroxoiodate (VII), Potassium metaperiodate

30118AP0G0100
LACH30118AP0G0100EA 1330 CZK
LACH30118AP0G0100
Jodistan draselný
Jodistan draselný
Vzorec: KlO₄
MW: 230
Bod tání: 576…588 °C
Hustota: 3.62 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00011407
CAS číslo: 7790-21-8
EINECS: 232-196-0
UN: 1479
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,07739

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR