Tisk…

Chlorid amonný

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Varování

Synonyms: Ammonium muriate, Salmiac

30070CP0G1000 30070CP0G0500
LACH30070CP0G1000EA 243 CZK
LACH30070CP0G1000 LACH30070CP0G0500
Chlorid amonný
Chlorid amonný
Vzorec: NH₄Cl
Bod tání: 335 °C
Hustota: 1,5256 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011420
CAS číslo: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
Merck Index: 13,00510
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR