Tisk…

Dusitan sodný

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

Synonyms: Diazotizing salts

30046AP0G0500 30046AP0G0100 30046AP0G0250 30046AP0G1000
LACH30046AP0G0500EA 267 CZK
LACH30046AP0G0500 LACH30046AP0G0100 LACH30046AP0G0250 LACH30046AP0G1000
Dusitan sodný
Dusitan sodný
Vzorec: NaNO₂
Bod varu: 320 °C (1013 hPa)
Bod tání: 284 °C
Hustota: 2,168 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011118
CAS číslo: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
UN: 1500
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,08721

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR