Tisk…

Dusičnan stříbrný

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

Synonyms: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt

30042FP0G0100
LACH30042FP0G0100EA 0 CZK
LACH30042FP0G0100
Dusičnan stříbrný
Dusičnan stříbrný
Vzorec: AgNO₃
MW: 169.87
Bod varu: 444
Bod tání: 210
Hustota: 4.35 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003414
CAS číslo: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1493
ADR: 5.1 II
REACH: 01-2119513705-43
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR