Tisk…

Toluen

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

Synonyms: Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval

20056UT0M10001
LACH20056UT0M10001EA 0 CZK
LACH20056UT0M10001
Toluen
Toluen
Vzorec: C₆H₅CH₃
MW: 92.14
Bod varu: 110.6
Bod tání: –95 °C
Hustota: 0.867 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 4
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008512
CAS číslo: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3 II
REACH: 05-2114615130-69
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR