Tisk…

Etylenglykol

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Varování

Synonyms: Ethane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxy ethane, 1,2-Ethanediol, Glycol

20026CT0M1000
LACH20026CT0M1000EA 215 CZK
LACH20026CT0M1000
Etylenglykol
Etylenglykol
Vzorec: HOCH₂CH₂OH
Bod varu: 196…198 °C (1013 hPa)
Bod tání: –13 °C
Hustota: 1,115 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 116 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002885
CAS číslo: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
REACH: 01-2119456816-28
Merck Index: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR