Tisk…

Kyselina p-toluensulfonová monohydrát 99%, extra_pure

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 4-Methylbenzenesulphonic acid hydrate, Toluene-4-sulphonic acid monohydrate

139020050 139025000 139021000 139020025 139020025 139020100
ACRO139020050EA 967 CZK
ACRO139020050 ACRO139025000 ACRO139021000 LACH139020025 ACRO139020025 ACRO139020100
Kyselina p-toluensulfonová monohydrát 99%, extra_pure
Kyselina p-toluensulfonová monohydrát
Vzorec: C₇H₈O₃S·1H₂O
MW: 190.22
Bod tání: 100…108 °C
Bod vzplanutí: 180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00142137
CAS číslo: 6192-52-5
EINECS: 203-180-0
UN: 2585
ADR: 8 III
Merck Index: 12,09671

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to off-white Adhering crystals (May discolor to pink on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 108 °C
Titration Acid The para-isomer in TSA is min. 97%
Titration with CHA ≤0.5 % Sulfuric acid


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR