Tisk…

Kyselina salicylová

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

Synonyms: 2-Hydroxybenzoic acid, o-Hydroxybenzoic acid

10053FP0G10001
LACH10053FP0G10001EA 0 CZK
LACH10053FP0G10001
Kyselina salicylová
Kyselina salicylová
Vzorec: (HO)C₆H₄CO₂H
MW: 138.12
Bod varu: 336
Bod tání: 157…159 °C
Hustota: 1.443 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 157
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002439
CAS číslo: 69-72-7
EINECS: 200-712-3
Merck Index: 13,08411
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af1f695fa92656a135b5e1742f1cca28f4d255fb&vid=8f3aff6fb9a70e5dd194b8bc46019af74e48e90a&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR