Tisk…
Methyl indole-5-carboxylate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L16228.06 L16228.03
L16228.06EA 4640 CZK
L16228.06 L16228.03
Methyl indole-5-carboxylate ≥98%
Methyl indole-5-carboxylate
Purity: 98+% CAS No.: 1011-65-0 Molecular Formula: C10H9NO2 Formula Weight: 175.19 Melting Point: 123-126° Beilstein Reference: 474256
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
Bod tání: 123…126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153023
CAS číslo: 1011-65-0