Tisk…
(S)-(+)-2-Butanol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L14164.03 L14164.06
L14164.03EA 2180 CZK
L14164.03 L14164.06
(S)-(+)-2-Butanol ≥98%
(S)-(+)-2-Butanol
Purity: 98+% CAS No.: 4221-99-2 Molecular Formula: C4H10O Formula Weight: 74.12 Flash Point: 26°(79°F) Refractive Index: 1.3980 Odour: Alcohol-like Boiling Point: 99-100° Beilstein Reference: 1718763 Merck Reference: 14,1541 Optical Rotation: +13.5° (c=10 in methanol) UN No.: 1120 MDL No.: MFCD00064281
Vzorec: C₄H₁₀O
Bod varu: 99…100 °C
Bod tání: –114 °C
Hustota: 0,806
Bod vzplanutí: 26 °C (79 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064281
CAS číslo: 4221-99-2
EINECS: 224-168-1
UN: 1120
ADR: 3,III
Merck Index: 14,1541