Tisk…

Pentyl isocyanate ≥97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

L13399.03
L13399.03EA 1230 CZK
L13399.03
Pentyl isocyanate ≥97%
Pentyl isocyanate
Vzorec: C₆H₁₁NO
Bod varu: 136…137 °C
Hustota: 0,878
Bod vzplanutí: 32 °C (89 °F)
MDL Number: MFCD00144846
CAS číslo: 3954-13-0
UN: 3080
ADR: 6.1,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR