Tisk…
2-Amino-5-methylthiazol 98
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 5-Methylthiazol-2-ylamine
L11039.06
L11039.06EA 773 CZK
L11039.06
2-Amino-5-methylthiazol 98
2-Amino-5-methylthiazole
Purity: 98+% CAS No.: 7305-71-7 Molecular Formula: C4H6N2S Formula Weight: 114.17 Odour: Recognizable Melting Point: 95-98° Beilstein Reference: 109603 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00078317
Vzorec: C₄H₆N₂S
MW: 114.17
Bod varu: 222
Bod tání: 95…98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078317
CAS číslo: 7305-71-7
EINECS: 423-800-5
ADR: 9 III