Tisk…
3,4-Dimethyl-o-phenylenediamine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L07455.03 L07455.06
L07455.03EA 1770 CZK
L07455.03 L07455.06
3,4-Dimethyl-o-phenylenediamine 98%
3,4-Dimethyl-o-phenylenediamine
Purity: 98% CAS No.: 41927-01-9 Molecular Formula: C8H12N2 Formula Weight: 136.20 Melting Point: 86-90° Beilstein Reference: 2716459 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00051709
Vzorec: C₈H₁₂N₂
Bod varu: 287 °C (1013 hPa)
Bod tání: 86…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051709
CAS číslo: 41927-01-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III