Tisk…

Ethylchlorformiát ≥97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

L06311.22 L06311.36 L06311.06 AB171538.0500 L06311.C4 L06311.PG
L06311.22EA 1080 CZK
L06311.22 L06311.36 L06311.06 ABCRAB171538.0500 L06311.C4 L06311.PG
Ethylchlorformiát ≥97%
Ethylchlorformiát
Vzorec: C₃H₅ClO₂
Bod varu: 92…93 °C
Bod tání: –81 °C
Hustota: 1,136
Bod vzplanutí: 10 °C (50 °F)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000644
CAS číslo: 541-41-3
EINECS: 208-778-5
UN: 1182
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,3784

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR