Tisk…
Methyl-3-phenylpropionate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L05310.18 L05310.30
L05310.18EA 3430 CZK
L05310.18 L05310.30
Methyl-3-phenylpropionate ≥98%
Methyl-3-phenylpropionate
Purity: 98% CAS No.: 103-25-3 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.20 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5020 Boiling Point: 236-239° Beilstein Reference: 1909591 MDL No.: MFCD00017209
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
Bod varu: 236…239 °C
Hustota: 1,045
Bod vzplanutí: 100 °C (212 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017209
CAS číslo: 103-25-3
EINECS: 203-092-2