Tisk…

Akrylová kyselina 99% stabilizovaný

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

Synonyms: Prop-2-enová kyselina

Stabilization: ∼200 ppm Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ)

L04280.22 L04280.36 L04280.0P
L04280.22EA 906 CZK
L04280.22 L04280.36 L04280.0P
Akrylová kyselina 99% stabilizovaný
Akrylová kyselina
Vzorec: C₃H₄O₂
MW: 72.06
Bod varu: 138…139 °C
Bod tání: ∼ 13 °C
Hustota: 1.06
Bod vzplanutí: 54 °C (130 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004367
CAS číslo: 79-10-7
EINECS: 201-177-9
UN: 2218
ADR: 8 II
Merck Index: 14,130

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR