Tisk…

2-Methyl-1-phenyl-2-propanol ≥98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

L03679.22 L03679.36
L03679.22EA 1370 CZK
L03679.22 L03679.36
2-Methyl-1-phenyl-2-propanol ≥98%
2-Methyl-1-phenyl-2-propanol

Purity: 98+% CAS No.: 100-86-7 Molecular Formula: C10H14O Formula Weight: 150.22 Flash Point: 82°(179°F) Refractive Index: 1.5150 Melting Point: 23-25° Boiling Point: 215° Beilstein Reference: 1855608 MDL No.: MFCD00004465

Vzorec: C₆H₅CH₂C(CH₃)(OH)CH₃
Bod varu: 215 °C
Bod tání: 23…25 °C
Hustota: 0,974
Bod vzplanutí: 82 °C (179 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004465
CAS číslo: 100-86-7
EINECS: 202-896-0

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR