Tisk…
Systémy řízení teploty, řada PRESTO®
Dodavatel: JULABO GmbH
9420300 9420401 9421401 9420801 9421801 9420801.T 9421801.T 9421912 9421923 9421913 9421922 9421912.TT 9421913.TT 9421922.TT 9421923.TT 9420452 9420452.T 9420852 9420852.T 9421852 9421852.T 9421502.T 9421502 9421552 9421562 9421563.S1 9420381.N1 9420411.N1 9420701.N1 9421411.N1 9421932.N1 9421933.N1 9421583.S1
461-0635EA 333900 CZK
461-0635 461-0636 461-0637 461-0735 461-0736 461-0879 461-0880 461-0804 461-0813 461-0807 461-0810 461-0806 461-0809 461-0812 461-0815 461-0881 461-0882 461-1107 461-1108 461-1109 461-1110 461-1006 461-1005 JULA9421552 JULA9421562 JULA9421563.S1 JULA9420381.N1 JULA9420411.N1 JULA9420701.N1 JULA9421411.N1 JULA9421932.N1 JULA9421933.N1 JULA9421583.S1
Systémy řízení teploty, řada PRESTO®
Termostaty oběhové Termostaty oběhové Systémy řízení teploty
Systémy PRESTO® pracují v teplotním rozsahu od –93 do +250 °C a vyznačují se vysokou kapacitou ohřevu a chlazení. Tato zařízení jsou schopna velmi rychle kompenzovat probíhající exotermické a endotermické reakce, mají vysoký průtok, konstantní tlak a regulaci tlakového čerpadla. Změny viskozity v temperované kapalině jsou dynamicky vyvažovány. Díky neustálému sledování provozu a automatickému promazávání čerpadla je prodloužena životnost zařízení. Zabudovaný dotykový panel poskytuje uživateli přehled o důležitých informacích. Ovládání jedním prstem prostřednictvím dotykové obrazovky. DíkyMore Product Information