Tisk…
Sodium Cacodylate, 0,1 M Buffer Solution, pH 6,8
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
J62202.AEEA 4230 CZK
J62202.AE
Sodium Cacodylate, 0,1 M Buffer Solution, pH 6,8
Pufry Pufry biologické
Liquid.
CAS No.: 6131-99-3
Storage Temperature: 2 to 8 ℃
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00149079
Objednat
Produktová specifikace
Environmentally Preferable
Fyzická forma Liquid
Čí. CAS 6131-99-3
MDL čí. MFCD00149079
Skladovací teplota 2...8 °C