Tisk…

Buffers, MES, 0,2 M solutions

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific

J60930.AK J60930.AP J63257.AK J63257.AP
J60930.AKEA 2350 CZK
J60930.AK J60930.AP J63257.AK J63257.AP
Buffers, MES, 0,2 M solutions
Pufry Pufry biologické

CAS No.: 145224-94-8
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00283848

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable
Fyzická forma Liquid
Čí. CAS 145224-94-8
MDL čí. MFCD00283848
Vzhled Colourless

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR