Tisk…

Salicylamid ≥99%, white powder

Dodavatel: MP Biomedicals
Varování

Synonyms: 2-Hydroxybenzamide

0210283591 0210283525
ICNA0210283591EA 12930 CZK
ICNA0210283591 ICNA0210283525
Salicylamid ≥99%, white powder
Salicylamid

Soluble in methanol (0,1 g/ml, clear).(Lit.)


Soluble in methanol (0,1 g/ml, clear).(Lit.)

Vzorec: C₇H₇NO₂
Bod varu: 318 °C (1013 hPa)
Bod tání: 137 °C
Hustota: 1,33 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007978
CAS číslo: 65-45-2
EINECS: 200-609-3
Merck Index: 12,08480

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR