Tisk…
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate, Bis(Trimethylsilyl)Trifluoroacetamide, BSTFA
TS-38829
HYPETS-38829EA 13900 CZK
HYPETS-38829
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Vzorec: C₈H₁₈F₃NOSi₂
Bod varu: 145 °C (1013 hPa)
Bod tání: –41 °C
Hustota: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 34 °C
MDL Number: MFCD00008269
CAS číslo: 25561-30-2
EINECS: 247-103-9
UN: 2924
ADR: 3,II