Tisk…
Ultranízkoteplotní mrazničky, se 4 vnitřními dveřmi, -40 °C, řada TDE
Dodavatel: Thermo Scientific
TDE40040LV TDE40040FV TDE50040FV TDE60040FV
HERATDE40040LVEA 482640 CZK
HERATDE40040LV HERATDE40040FV HERATDE50040FV HERATDE60040FV
Ultranízkoteplotní mrazničky, se 4 vnitřními dveřmi, -40 °C, řada TDE
Mrazáky Boxy hlubokomrazící
Thermo Scientific™ TDE Series ‒40 °C ultranízkoteplotní mrazničky, poháněné H-drivem, mají tři vzpřímené modely, které maximalizují skladovací kapacitu od 40 000 do 60 000 2ml lahviček. Řada TDE je udržitelné a spolehlivé řešení s maximální bezpečností vzorků a provozními úsporami pro každou laboratoř.
  • Díky pohonu H-drive ušetříte až 25 % spotřeby energie a odvodu tepla oproti běžným mrazničkám s ultranízkým obsahem chladiva
  • Snadno použitelný průvodce nastavením, protokol událostí, mapování teploty a stahování dat
  • Kapacitní dotyk i při použití latexových