Tisk…
Odparky rotační vakuové, Hei-VAP Core
Dodavatel: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
571-01310-00 571-01300-00 572-01610-00 571-01100-00 571-01305-00 571-01500-00 571-01600-00 571-01110-00 571-01315-00 571-01510-00 571-01610-00 572-01100-00 572-01300-00 572-01305-00 572-01500-00 572-01600-00 572-01110-00 572-01310-00 572-01315-00 572-01510-00 571-20300-00 571-21300-00 571-24100-00 571-25100-00 572-31550-00 571-34300-00 572-36300-00
531-1117EA 131290 CZK
531-1117 531-1112 531-1130 531-1111 531-1113 531-1114 531-1115 531-1116 531-1118 531-1119 531-1120 531-1121 531-1122 531-1123 531-1124 531-1125 531-1126 531-1127 531-1128 531-1129 531-1131 531-1132 HEID571-24100-00 HEID571-25100-00 HEID572-31550-00 HEID571-34300-00 HEID572-36300-00
Odparky rotační vakuové, Hei-VAP Core
Odparky Odparky vakuové
Tyto odparky jsou vybaveny osvědčenými inteligentními detaily, jako je Easy-Clip, patentovaná upínací objímka, zarážka zdvihu pro omezení hloubky ponoření a univerzální 5 L topná lázeň.
  • modely HL s manuálním zdvihem a modely ML s motorovým zdvihem
  • jasný 89 mm LCD displej pro sledování aktuálních hodnot a další tlačítko pro zobrazení nastavených hodnot
  • indikátor zbytkového tepla pokud je teplota >50 °C
  • pokud teplota dosáhne hodnoty 5 °C nad nastavenou teplotou, je prostřednictvím samostatného PT1000 přerušen ohřev
  • ergonomicky řešené a pohodlné rukojeti