Tisk…
Wooden applicators
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
44301035 44300020 44301020 44302030 44301015 44300015
HECH44301035EA 160 CZK
HECH44301035 HECH44300020 HECH44301020 HECH44302030 HECH44301015 HECH44300015
Wooden applicators
Tampóny odběrové Tampóny pro klinická použití
Wooden applicators of hardwood in bundles of 50 or 100 pieces.
  • Unpointed (blunt), one end pointed and cotton ended variants are available
Informace pro objednávání: Unpointed (blunt), one end pointed and cotton ended variants.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904