Tisk…
VWR® EML Digital Plus Test Sieve Shakers
Dodavatel: HAVERBOECKER
510-0957EA 100000 CZK
510-0957 510-0954 510-0963 510-0960 510-0959 510-0956 510-0965 510-0962 510-1291 510-1297 510-1300 510-1289 510-1298 510-1295 510-1294 510-1292 HAVE205322723 HAVE205322730 HAVE205322747 HAVE205322754 HAVE205322860 HAVE205322877 HAVE205322884 HAVE205322891
VWR® EML Digital Plus Test Sieve Shakers
Třepačky Stroje sítovací
Elektromagneticky poháněné analytické sítovací stroje s optimálním trojrozměrným pohybem sítování jsou navrženy pro sítovou analýzu. Stroj upravuje hodnotu amplitudy na základě trvalého měření zrychlení celého sítového systému. Díky tomu je celý systém včetně stojanu vyvážen a nedochází k nežádoucímu rozkmitání. Tím je zaručeno, že je hodnota amplitudy stále stejná, bez ohledu na množství navážky a aktuální polohu.
  • Paměť pro 10 sad parametrů testovacího síta
  • Funkce časovače: 0 až 99 minut nebo nepřetržitý provoz
  • Přerušovaný nebo nepřetržitý provoz protř
More Product Information