Tisk…

Chlorid amonný

Dodavatel: Hach
Varování

Synonyms: Ammonium muriate, Salmiac

2595802
HACH2595802EA 1200 CZK
HACH2595802
Chlorid amonný
Chlorid amonný
Vzorec: NH₄Cl
MW: 53.49
Bod tání: 335
Hustota: 1.5256 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011420
CAS číslo: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
Merck Index: 13,00510
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR