Tisk…

Methyl Indole-2-carboxylate 97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

H66609.03 H66609.06
H66609.03EA 1060 CZK
H66609.03 H66609.06
Methyl Indole-2-carboxylate 97%
Methyl Indole-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00460779
CAS číslo: 1202-04-6
EINECS: 214-861-7

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Purity Min. 96%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR