Tisk…
9-(4-Bromophenyl)carbazole 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H64404.06
H64404.06EA 1660 CZK
H64404.06
9-(4-Bromophenyl)carbazole 98%
9-(4-Bromophenyl)carbazole
Purity: 98% CAS No.: 57102-42-8 Molecular Formula: C18H12BrN Formula Weight: 322.20 Physical Form: Solid Melting Point: 147-151° Beilstein Reference: 199590 MDL No.: MFCD11617969
Vzorec: C₁₈H₁₂BrN
Bod tání: 147…151 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11617969
CAS číslo: 57102-42-8