Tisk…
4-Chlorophenethylamine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-(4-Chlorophenyl)ethylamine
H63081.06 H63081.14 H63081.22
H63081.06EA 951 CZK
H63081.06 H63081.14 H63081.22
4-Chlorophenethylamine 97%
4-Chlorophenethylamine
Vzorec: C₈H₁₀ClN
Bod varu: 60…65 °C (0,1 mmHg)
Hustota: 1,120
Bod vzplanutí: 106 °C (223 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008191
CAS číslo: 156-41-2
EINECS: 205-853-4