Tisk…
3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid pinacol ester 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H62225.03
H62225.03EA 13660 CZK
H62225.03
3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid pinacol ester 96%
3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Purity: 96% CAS No.: 936728-22-2 Molecular Formula: C13H16BFO4 Formula Weight: 266.07 Physical Form: Solid
Vzorec: C₁₃H₁₆BFO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12756465
CAS číslo: 936728-22-2