Tisk…
2-Methoxy-6-quinolineboronic acid pinacol ester 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H54814.03
H54814.03EA 8240 CZK
H54814.03
2-Methoxy-6-quinolineboronic acid pinacol ester 96%
2-Methoxy-6-quinolineboronic acid pinacol ester
Purity: 96% Molecular Formula: C16H20BNO3 Formula Weight: 285.15 MDL No.: MFCD18383956
Vzorec: C₁₆H₂₀BNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18383956
CAS číslo: 1201644-36-1