Tisk…

trans-3-Heptene 97

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

Synonyms: (E)-3-Heptene

H53482.03 H53482.06 H53482.14
H53482.03EA 2050 CZK
H53482.03 H53482.06 H53482.14
trans-3-Heptene 97
trans-3-Heptene
Vzorec: C₇H₁₄
MW: 98.19
Bod varu: 94 °C
Bod tání: –137 °C
Hustota: 0.698
Bod vzplanutí: –1 °C (30 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009475
CAS číslo: 14686-14-7
EINECS: 238-728-8
UN: 3295
ADR: 3 II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR