Tisk…
2-Formyl-4-thiopheneboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Formylthiophene-4-boronic acid
H53298.03
H53298.03EA 2840 CZK
H53298.03
2-Formyl-4-thiopheneboronic acid ≥98%
2-Formyl-4-thiopheneboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 175592-59-3 Molecular Formula: C5H5BO3S Formula Weight: 156.97 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 113° MDL No.: MFCD03002365
Vzorec: C₅H₅BO₃S
MW: 155,97 g/mol
Bod tání: 113 °C
MDL Number: MFCD03002365
CAS číslo: 175592-59-3